Print…
Bombas de diafragma e sistemas de vácuo com aprovação ATEX, para química
Fornecedor: VACUUBRAND
20696930 20696920 20696921 20696931 20696945 22614250
181-1151EA 8890 EUR
181-1151 181-1149 181-1150 181-1152 181-1153 VACU22614250
Bombas de diafragma e sistemas de vácuo com aprovação ATEX, para química
Bombas Bombas de Diafragma
Bombas de diafragma para química
Bombas de diafragma para química em equipamento de categoria 2 (p. ex. para a zona 1), com conformidade ATEX. Estas bombas foram excepcionalmente concebidas para evitar fontes de ignição. Pautam-se por uma boa resistência a produtos químicos, são isentas de óleo, não têm superfícies de fricção e a câmara de sucção está vedada hermeticamente relativamente ao compartimento do bloco de accionamento.
Motor com caixa à prova de fogo, sobrecorrente integrada e autónoma e protecção contra sobreaquecimento, para ligação monofásica directa de 230 V/60 Hz. Cabeças de bombas de diafragma feitas de materiais antiestáticos. Resistentes a produtos químicos; materiais em contacto com os meios: plásticos fluorados, aço inoxidável, FFKM. Lastro de gás, com ligação de gás inerte separada. Válvulas de alívio de pressão no interior e no exterior. Tecnologia de membrana de segurança, com opção de detecção de fugas de gás inerte e de ruptura da membrana.
Sistemas de vácuo para química
Estes sistemas de vácuo para química têm a vantagem de ser práticos: são fornecidos de modo a permitir uma instalação imediata, dado que os seus vários componentes individuais já foram optimizados para serem utilizados em conjunto
Bombas de diafragma para química com aprovação ATEX incluídas
Separador de admissão (AK) como protecção contra partículas e para recolha de gotículas
Condensador de emissões (EK) para a recuperação eficaz de solventes, para proteger o ambiente e para uma reciclagem económica
Componentes adaptados idealmente uns aos outros
Chemistry diaphragm pumps in equipment category 2 (e.g. for Zone 1) with ATEX compliance. These pumps are exceptionally well designed for the avoidance of ignition sources. They have good chemical resistance, are oil-free, have no friction surfaces and the suction chamber is hermetically sealed off from the drive unit compartment.
Fornecimento: The chemistry diaphragm pumps are delivered with switch and 2 m cable (without plug) and operating instructions.
The chemical vacuum systems are delivered fully assembled with the MZ 2C EX or MD 4C EX pump, the pump support, suction precipitator (AK), emissions condenser (EK), switch and 2 m cable (without plug).