Print…
Bombas de vácuo, LABOPORT®, N 810, N 820
Fornecedor: KNF
N820.3FT.18
181-3320EA 2270 EUR
181-3320
Bombas de vácuo, LABOPORT®, N 810, N 820
Bombas Bombas de Diafragma
Bombas de diafragma de cabeça única ou dupla, resistentes a produtos químicos, de funcionamento a seco, para uma ampla gama de aplicações laboratoriais. Transferem e dispensam substâncias sem contaminar os meios.
  • 100% oil-free displacement, so media cannot be contaminated by transfer, evacuation or compression
  • High resistance to vapours and condensates
  • Chemically resistant, suitable for use with very aggressive and corrosive gases and vapours
  • Maintenance-free, environmentally friendly; the pumps use no water and so produce no contaminated waste water
Com um diafragma de tensão optimizada patenteado, o que permite o reduzido tamanho da bomba e prolonga a vida útil do diafragma. Todas as partes que entram em contacto com os meios são feitas exclusivamente de plástico fluorado resistente a produtos químicos.
Com um diafragma de tensão optimizada patenteado, o que permite o reduzido tamanho da bomba e prolonga a vida útil do diafragma. Todas as partes que entram em contacto com os meios são feitas exclusivamente de plástico fluorado resistente a produtos químicos.
Informações de encomenda: o fornecimento inclui a bomba de diafragma resistente a produtos químicos, com disjuntor térmico, fusível de rede, cabo de ligação e adaptadores de PTFE para tubos de 10 mm diâmetro interno.
Fornecimento: Includes chemically resistant diaphragm pump with thermal circuit breaker, mains fuse, connecting cable and PTFE hose attachments with for hoses with 10 mm internal diameter.
Atenção: Flow rate at atmospheric pressure.