Print…
Bombas de diafragma
Fornecedor: VACUUBRAND
20696080 696081 696082 696434 20738000 20731000 20731100 20732000 732001 20732200 20734000 734001 20736000 736001 738001 731001 731002 731102 732002 732202 734002 736002 738002 20721000 721001 721002 20730000 730002 743002 743001 741002 20741000 20743000 20744000
181-1580EA 1730 EUR
181-1580 181-1557 181-0016 181-0045 181-1082 181-1033 181-1034 181-1037 181-1038 181-1039 181-1061 181-1062 181-1065 181-1066 181-1083 181-0160 VACU731002 VACU731102 VACU732002 VACU732202 VACU734002 VACU736002 VACU738002 181-0241 181-0242 181-0243 181-0476 VACU730002 VACU743002 VACU743001 VACU741002 181-0477 181-0478 181-0437
Bombas de diafragma
Bombas Bombas de Diafragma
As bombas de diafragma são bombas mecânicas de vácuo que funcionam sem óleo. São fáceis de operar, não necessitam de água pelo que não contaminam o ambiente. Estas bombas são usadas para bombear gases entre recipientes em laboratórios de química ou física. São extremamente versáteis.
  • Available in aluminium or chemical
  • Large selection of final pressure and pump capacities, high pump volume capacities even at low pressures
  • Maintenance-free drive unit, constructed for easy maintenance, diaphragm and valves are easy to replace
  • Very quiet, low-vibration
  • Optimised service life of diaphragms and valves (normally over 10000 operating hours)
Versão de alumínio
As peças que estão em contacto com os meios são feitas de alumínio, FPM, PE, PBT ou semelhante. Ampla gama de aplicações geradoras de vácuo no laboratório e na indústria, com utilização de gases não agressivos, p.ex. filtração a vácuo, desgaseificação e impregnação sob vácuo.
Válvulas de FPM excepcionalmente duradouras.
Potência elevada, graças ao grande volume de entrada do cilindro com espaço morto mínimo.
Diafragmas-duplos de FPM, optimizados e extremamente flexíveis, reforçados com tecido; segurança de funcionamento e vida útil do diafragma elevadas.
Bombas disponíveis nas versões de um, dois, três ou quatro estágios.
Estrutura compacta.
Parts that come into contact with media are made from aluminium, FPM, PE or PBT or similar. Broad range of vacuum generating applications in the laboratory and in industry with non-aggressive gases, e.g. vacuum filtration, vacuum stream degassing and vacuum impregnation.
The gases and vapours that are pumped only come into contact with fluorinated plastics, with outstanding chemical resistance properties. Typical applications include, for example, pumping chemically active vapours.
Certificações: ATEX approval: II 3G IIC T3 X Internal Atm. only (except for ME 4R NT model).
Fornecimento: o fornecimento inclui a bomba com interruptor, cabo, ficha e manual de funcionamento.