Print…
Anéis de fixação para ligações de flange pequeno
Fornecedor: VACUUBRAND
20660000 20660001 20660002 20660003 20660010 20660011 20660012
185-1111EA 20.4 EUR
185-1111 185-1112 185-1113 185-1114 185-1121 185-1122 185-1123
Anéis de fixação para ligações de flange pequeno
Pinças /Clamps Pinças de uso geral
Para fixação e compressão mecânica de vedantes O-ring.
De alumínio ou aço inoxidável, antiferrugem.
  • Anéis de fixação de alumínio, com porca borboleta, para ligação rápida sem ferramentas
  • Anéis de fixação de aço inoxidável para montagem com parafusos Allen; para aplicações em que existe a possibilidade de corrosão, a descarga de gás tem de ser reduzida e os ambientes se apresentam particularmente limpos
  • Vários componentes do sistema, para uma ampla gama de ligações