Print…
Anéis de centragem interna para ligações de flange pequeno
Fornecedor: VACUUBRAND
20660120 20660121 20660122 20660124 20660125 20660126
185-1221EA 16.3 EUR
185-1221 185-1223 185-1225 185-1222 185-1224 185-1226
Anéis de centragem interna para ligações de flange pequeno
Vedantes Sealing Rings
De aço inoxidável, antiferrugem, com vedante O-ring de FPM.
  • Adequados para uso numa gama de temperaturas de −40 a +150 °C
  • Podem também ser usados para flanges aquecidos, em processos de engenharia de alto vácuo
  • Vedante O-ring de FPM com descarga de gás reduzida