Print…
Anéis de centragem externa para ligações de flange pequeno
Fornecedor: VACUUBRAND
20660190 20660191 20660192 20660195 20660196 20660197
185-1231EA 9.8 EUR
185-1231 185-1232 185-1233 185-1241 185-1242 185-1243
Anéis de centragem externa para ligações de flange pequeno
Vedantes Sealing Rings
A centragem com anéis de centragem externa é efectuada a nível do diâmetro externo do flange pequeno, sendo o vedante O-ring inserido por pressão num raio interno.
  • Os O-rings de NBR podem ser usados a temperaturas entre −25 e +80 °C; os O-rings de FPM podem ser usados entre −40 e +150 °C
  • Com a centragem externa, é possível usar o mesmo anel para duas larguras nominais
  • Sem quaisquer folgas do lado de vácuo
De PBT, com vedantes O-ring feitos de NBR ou FPM.