Print…
Flanges pequenos com bico para tubo
Fornecedor: VACUUBRAND
20662500 20662510 20662511 20662516 20662517 20662518 20662519 20662521 20662522 20662523 20662806 20662807 20662808
185-2251EA 22.7 EUR
185-2251 185-2252 189-0032 185-2253 185-2254 181-0490 185-2256 185-2257 185-2258 185-2259 181-0154 181-0491 185-0000
Flanges pequenos com bico para tubo
Conexões e Conectores
These flanges are made from aluminium or plastic.
  • Acoplagem/desacoplagem rápida e fácil à bomba
  • Ligação segura, estanque ao vácuo, com anéis opcionais de centragem e de fixação
  • Está disponível uma ampla gama de flanges, com bicos para tubos de diversos diâmetros internos
For connecting pumps to vacuum hoses.