Print…
Manómetro de vácuo, DCP 3000
Fornecedor: Vacuubrand
181-1031EA 1355 EUR
181-1031
Manómetro de vácuo, DCP 3000
Bombas Manómetros de Vácuo
Versatile, accurate and robust vacuum gauge. Outstanding measurement accuracy thanks to its capacitive, anti-corrosive gauge head with excellent long-term stability and effective temperature compensation. With its robust plastic housing and splash-proof gauge head, the VSK 3000 is ideal for tough applications.
  • Medição directamente no sistema com a tecnologia VACUU BUS; é possível anexar até 4 cabeças de manómetro externas com uma distância máx. de 30 m
  • Ecrã grande e iluminado com display analógico e valores de medição digitais. Basta rodar um botão para visualizar os valores de medição de todos os sensores
  • Ventilação ao toque de um botão, conexão para válvula de ventilação externa (acessórios opcionais)
  • Calibração simples sem linhas características complexas
  • Comunicação interactiva através da porta-série RS232C
O produto é fornecido com um manómetro de vácuo, um sensor externo, uma base, uma fonte de alimentação, uma ficha específica do país e um manual de instruções.