Print…
Detergentes para banhos de ultra-sons
Fornecedor: BRANSON
000-020-104 000-020-204 000-020-304 000-020-404
142-2619EA 17.2 EUR
142-2619 142-3006 142-3007 142-3008
Detergentes para banhos de ultra-sons
Soluções de limpeza Detergentes e Limpadores de Superfícies
Detergente para uso universal GP II. Elimina a sujidade geral, dedadas, pó, partículas da embalagem e lubrificantes e óleos ligeiros dos componentes nas áreas de produção geral, oficinas, em aplicações de telecomunicação e noutras fábricas da indústria ligeira.
  • isento de fosfatos, não irritante e alcalino
Detergente para jóias JC: isento de fosfatos e alcalino, para a limpeza de jóias e metais preciosos. Elimina a sujidade geral, partículas, dedadas, óleos e óxidos que se acumulam durante a utilização normal. Devolve rapidamente o brilho original aos metais e às pedras preciosas.
Eliminador de óxido OR: Mistura de agentes de limpeza e produtos químicos ácidos, e isento de fosfatos. Elimina rapidamente o pó e os óxidos de todos os metais.Usa-se para limpar e recuperar materiais e componentes que apresentem formações de óxido em consequência do armazenamento e da instalação.
Detergente industrial IS: Agente de limpeza isento de fosfatos, não irritante e alcalino, para aplicações industriais de elevado desempenho.