A limpeza ultra-sónica penetra até mesmo em aberturas microscópicas para garantir uma limpeza total dos objectos tratados. Trata-se, assim, de um dos métodos de limpeza mais eficazes, económicos e potentes disponíveis no mercado. Tem aplicação em laboratórios, na tecnologia dentária e médica, na microelectrónica, na engenharia de precisão e na indústria cosmética, óptica e automóvel.
- Housing and cleaning baths made from rust-proof stainless steel
- High performance PTZ ultrasonic converter with ceramic technology
- Baths with 9,2 litre capacity and upwards are fitted with a drain cock
Os banhos têm um gerador ultra-sónico de grande capacidade, assegurando que a potência ultra-sónica permaneça constante, independentemente da temperatura do banho, do nível de enchimento e do material de limpeza. Esta funcionalidade garante resultados de limpeza reprodutíveis e consistentes. O varrimento de frequências, uma modulação de frequências da potência ultra-sónica produzida, previne a geração de ondas estacionárias e assegura uma distribuição de energia extremamente homogénea no banho de limpeza.
All models have a timer. The analogue version is equipped with a mechanical timer up to maximum of 15 minutes. They also have an adjustable ultrasonic function from 10 to 100% of the effective output. As a result, the energy can be adjusted precisely to the objects to be cleaned.
All models are compliant with the European standards for EMC and electrical safety.
Certificações: Todos os modelos estão em conformidade com as normas europeias relativas à CEM e à segurança eléctrica.
Acessórios: De aço inoxidável resistente à corrosão. Os copos e os tubos de ensaio a serem limpos nunca devem ser colocados directamente no fundo da cuba. Os cestos de imersão evitam que o equipamento a ser limpo e o fundo do recipiente sejam riscados durante o uso. Copos para a limpeza de peças mais pequenas, ou para utilização de soluções agressivas podem ser encaixados em tampas com aberturas.