Print…
Transiluminadores Visi-Blue™ e placas conversoras
Fornecedor: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
38-0200-01 38-0200-02 38-0200-04 95-0433-02 95-0461-02 38-0242-01
730-1019EA 717 EUR
730-1019 730-1020 UVPA38-0200-04 732-4387 732-4393 UVPA38-0242-01
Transiluminadores Visi-Blue™ e placas conversoras
Transiluminadores Transiluminadores de Luz Azul
Transiluminadores Visi-Blue™ são adequados para uso com SYBR® Gold, SYBR® Green, GFP e outras amostras com excitação a 460 a 470 nm.
  • Minimiza a fotodestruição de amostras de ADN
  • A tampa de protecção de âmbar bloqueia a transmissão da luz azul e permite a visualização de amostras coradas acima dos 500 nm
L×P×A da unidade: 337×241×121 mm (VB-26V), 486×337×143 mm (VB-40V) (a altura inclui a tampa bloqueadora)
Peso: 6,8 kg (VB-26V), 9,6 kg (VB-40V)
Placas conversoras Visi-Blue™: Basta colocar a placa conversora Visi-Blue™ sobre um transiluminador com UV de onda média (302 nm) para converter a luz UV em luz azul de 460 - 470 nm. A placa conversora tem uma superfície de vidro anti-riscos, que está ligada a uma armação de metal, para maior segurança.
The Visi-Blue™ converter plate is simply placed on top of a transilluminator equipped with mid-range (302 nm) UV to convert the UV to 460 to 470 nm blue light. The converter plate has a scratch resistant glass surface safety fused into a metal frame.