Print…
Accessories for Turbiquant®
Fornecedor: Merck
1.18336.0001 1.18338.0001 1.18320.0001 1.18344.0001
1.18336.0001EA 324 EUR
1.18336.0001 1.18338.0001 1.18320.0001 1.18344.0001
Accessories for Turbiquant®
Turbidímetros
In addition to spare cuvettes and light sources, the pour and flow cells have been developed to improve efficiency. The pour through assembly provides a single one-time cuvette alignment and simplified rinsing.
É possível efectuar medições de fluxo contínuo com o Turbiquant 3000T/3000IR utilizando o acessório de fluxo em conjunto com uma medição periódica dos resultados através da impressora ou do PC.