Print…
Termómetros digitais de canais de árvores ultraprecisos, testo 735
Fornecedor: Testo
0560.7351 0563.7352
620-1242EA 396 EUR
620-1242 620-1206
Termómetros digitais de canais de árvores ultraprecisos, testo 735
Termómetros Termómetros Digitais
These digital thermometers provide a probe socket for highly accurate PT100 probes and two sockets for fast action thermocouple probes. Readings from up to three additional temperature probes can be displayed. The data is recorded in the instrument and can be analysed through graphics and tables.
  • Software de PC para arquivar, analisar e documentar os dados - incluído
  • Exibe, memoriza e imprime os valores médios, mínimos/máximos e de Delta T
  • Sonda: PT100 + 2 ligações TC + sondas via rádio opcionais
Memória de dados sem fio até 10.000 valores (testo 735-2).
W×D×H: 220×74×46 mm
Weight: 428 g
Fornecimento: Fornecido com alarme audível, software e cabo USB de transmissão de dados, pilha e protocolo de calibração. As sondas têm de ser encomendadas em separado.