Print…
Termómetros digitais de elevada precisão, TFX 430
Fornecedor: EBRO
1340-5437 1340-5439 1340-5430 1340-5438 1340-5432
620-0221EA 809 EUR
620-0221 620-0223 620-1385 620-1329 620-2348
Termómetros digitais de elevada precisão, TFX 430
Termómetros Termómetros Digitais
This waterproof reference thermometer is suitable for use in a wide range of applications. A microprocessor controls the electronics, guaranteeing maximum measurement precision and consistency over the entire measurement range.
  • Função de retenção „HOLD“
  • Desligamento automático
  • Display com valores mínimos/máximos
Different PT100 probes for different applications available.
W×D×H: 109×54×22 mm
Weight: 90 g
Fornecimento: Fornecido com um certificado de calibração em três pontos, uma pilha de lítio CR2477 de três volts para cinco. Com o 620-1385, é necessário encomendar uma sonda, no mínimo.