Print…
Termómetros digitais de alta precisão, TFN 520 e 530
Fornecedor: EBRO
1340-5520 1340-5522
620-1460EA 239 EUR
620-1460 620-1390
Termómetros digitais de alta precisão, TFN 520 e 530
Termómetros Termómetros Digitais
These thermometers can be used for measuring temperatures in air conditioning and ventilation applications, air and gases, liquids and for measuring surface temperatures, temperatures of tools for injection moulding processes and plastic materials.
  • Display com valores mínimos/máximos
  • Ligações SMP, Lemo ou à prova de explosão
  • Função de retenção „HOLD“
  • Desligamento automático
  • Tempos de resposta (t99) de três segundos (620-1461)
Sondas externas termopar tipos K, J, T, E.
Standard version IP 52, SMP versions IP 40.
Weight: 90 g
Standard version IP 52, SMP versions IP 40.
Fornecimento: Fornecido com certificado de calibração de fábrica em três pontos, pilha com indicação de carga, sem sonda.