Print…
Termómetro para temperatura interna HACCP, testo106
Fornecedor: Testo
0563.1063 0560.1063
620-2358EA 63 EUR
620-2358 620-3055
Termómetro para temperatura interna HACCP, testo106
Termómetros Termómetros Digitais
Este termómetro tem uma ponta de medição fina e robusta que é perfeita para monitorização rápida da temperatura e inspecção de alimentos em hotéis, grandes cozinhas e supermercados. Devido à sonda especial para alimentos a penetração é praticamente invisível.
  • Limiar definido manualmente pelo utilizador
  • Alarme audível e óptico sempre que os limites forem excedidos
  • Reconhecimento automático do valor final: função „HOLD“
Sonda (Lר: 55×3 mm)
Fornecimento: Fornecido com uma cobertura de protecção da sonda e uma pilha tipo botão 3 V.