Print…
Termómetro para temperatura interna, testo 105
Fornecedor: Testo
0563.1051 0563.1054
620-0172EA 112 EUR
620-0172 620-2604
Termómetro para temperatura interna, testo 105
Termómetros Termómetros Digitais
Este robusto termómetro para alimentos com pontas de medição intercambiáveis é adequado para medições de controlo na indústria alimentar, como em matadouros, armazéns frigoríficos e durante o transporte.
  • Valores limite definidos pelo utilizador
  • Alarme visual ou audível
  • Iluminação do display integrado
Interchangeable NTC probe (100 mm).
W×D×H: 145×38×195 mm
Weight: 139 g
Fornecimento: Fornecidas com uma ponta de medição standard e pilha. Sondas separadas disponíveis a pedido.