Print…
Sistema de corte de placas TLC/HPTLC, smartCut
Fornecedor: CAMAG
022.4300 115.4305
552-0077EA 880 EUR
552-0077 552-0349
Sistema de corte de placas TLC/HPTLC, smartCut
Sistemas de corte
Instrumento ideal para o corte exacto de placas TLC/HPTLC frequentemente usadas no desenvolvimento de métodos e pré-testes. O smartCut pode cortar placas de vidro até 3 mm de espessura sem danificar a camada sensível.
  • Corte fácil e preciso de placas
  • Fácil de manusear, o tamanho necessário pode ser lido directamente a partir da escala
  • Poupança de custos com materiais, eliminando desperdícios de corte