Print…
Overhead stirrer shafts
Fornecedor: COWIE
005.0465.12.2 005.255.10.2 005.430.8.2 005.440.8.2 005.450.8.2 005.455.10.2 005.0465.10.2 005.0475.10.2 005.0475.12.2 005.04100.12.2 005.330.8.2 005.340.8.2 005.350.8.2 005.355.10.2 005.0365.10.2 005.0375.10.2 005.0365.12.2 005.0375.12.2 005.03100.12.2 005.230.8.2 005.240.8.2 005.250.8.2 005.0265.10.2 005.0275.10.2 005.0275.12.2 005.02100.12.2 005.0475.16.2 005.0465.2 005.04100.16.2 005.0375.16.2 005.0375.1.2 005.0365.1.2 005.03100.16.2 005.0275.2 005.230.2 005.02100.16.2 005.430.2 005.0275.16.2 005.0475.2 005.330.2 005.0265.2
COWI005.0465.12.2EA 112 EUR
COWI005.0465.12.2 441-0449 441-0451 441-0452 441-0453 441-0454 441-0443 441-0445 441-0446 441-0441- 441-0377 441-0378 441-0379 441-0380 441-0366 441-0369 441-0367 441-0370 441-0363 441-0373 441-0374 441-0375 441-0434 441-0437 441-0438 441-0432 441-0447 441-0444 441-0442 441-0371 441-0368 441-0365 441-0364 441-0440 441-0372 441-0433 441-0450 441-0439 441-0448 441-0376 441-0436
Overhead stirrer shafts
Agitadores magnéticos e suspensos Auxiliares de agitação
De PTFE, com eixo de accionamento de aço reforçado encapsulado. Quimicamente inertes. A superfície lisa reduz a contaminação e facilita a limpeza.
  • Anti-riscos, impedem que os recipientes de agitação se risquem
  • Resistente a temperaturas entre -200 e +280 °C
Atenção: EX denotes exposed end, these stirrers have a stainless steel shaft core with an exposed end for rigid clamping.