Print…
Stirrer with paddles
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
06308001 06308003 06308005 06308007 06308009
LENZ06308001EA 85.6 EUR
LENZ06308001 441-0049 LENZ06308005 LENZ06308007 LENZ06308009
Stirrer with paddles
Agitadores magnéticos e suspensos Auxiliares de agitação
DURAN®, borosilicate glass shaft, PFTE paddles with ground and polished shaft.
Atenção: * stirring Ø when blades extended