Print…
Haste de agitação com apoio
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
06310000 06310503 06310501 06310505 06310502 06310506 06310504 06310507
441-9711EA 265 EUR
441-9711 LENZ06310503 441-0383 LENZ06310505 LENZ06310502 441-0385 441-0384 441-0386
Haste de agitação com apoio
Agitadores magnéticos e suspensos Auxiliares de agitação
De vidro borossilicato DURAN®, com lâmina de PTFE e parafuso de fixação. Tampa estanque ao gás para aparelhos de agitação sob vácuo, até 10⁻³ mbar, a uma velocidade de operação contínua de 800 min⁻¹.
  • Ideais para uso com frascos de fundo redondo de 250 - 2000 ml
  • Incluem uma tampa roscada de PP, com fecho GL 25