Print…
Ferramentas para agitador suspenso, agitadores de hélice
Fornecedor: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
509-30000-00 509-31000-00 509-32000-00 509-33000-00 509-39000-10
441-1229EA 120 EUR
441-1229 441-1230 441-1231 441-1232 HEID509-39000-10
Ferramentas para agitador suspenso, agitadores de hélice
Agitadores magnéticos e suspensos Auxiliares de agitação
Fabricadas em aço inoxidável.
  • Para suspensões e homogeneização
  • Ideais para agitar líquidos com níveis de viscosidade médios a altos
  • Criação de um fluxo axial