Print…
Acessórios para agitador suspenso, haste de agitação de turbina
Fornecedor: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
509-20000-00 509-21000-00
441-1227EA 108 EUR
441-1227 441-1228
Acessórios para agitador suspenso, haste de agitação de turbina
Agitadores magnéticos e suspensos Auxiliares de agitação
Fabricadas em aço inoxidável.
  • Para gaseificação de líquidos
  • Ideais para agitar líquidos com níveis de viscosidade médios a altos
  • Criação de fluxo radial