Print…
Acessórios para agitador suspenso, haste de agitação de dissolução
Fornecedor: IKA
0513500 2387900 2746700
441-2951EA 324 EUR
441-2951 441-2953 441-2954
Acessórios para agitador suspenso, haste de agitação de dissolução
Agitadores magnéticos e suspensos Auxiliares de agitação
Fabricadas em aço inoxidável. Empurram o material a misturar, da parte de cima e do fundo. Turbulência e forças de cisalhamento elevadas.
  • Ideais para agitar líquidos com níveis de viscosidade médios a altos.
  • Criação de fluxo radial
  • Três formatos de discos diferentes disponíveis