Print…
Acessórios para agitador suspenso, haste de agitação de pá
Fornecedor: IKA
0739500 0757700 0757800
441-2944EA 723 EUR
441-2944 441-2942 441-2943
Acessórios para agitador suspenso, haste de agitação de pá
Agitadores magnéticos e suspensos Auxiliares de agitação
Fabricadas em aço inoxidável. Agitação suave, com o mínimo de turbulência.
  • Ideais para agitar líquidos a velocidades baixas a médias
  • Criação de fluxo tangencial