Print…
Acessórios para agitador suspenso, haste de agitação de turbina
Fornecedor: IKA
2332900 2333000 2333100
441-2921EA 246 EUR
441-2921 441-2922 441-2923
Acessórios para agitador suspenso, haste de agitação de turbina
Agitadores magnéticos e suspensos Auxiliares de agitação
Fabricado em aço inoxidável. Empurram o material a misturar, a partir da superficie. Forças de corte mínimas.
  • Ideais para agitar líquidos com níveis de viscosidade médios a altos.
  • Criação de um fluxo axial