Print…
Acessórios para agitador suspenso, haste agitação com 3 pás
Fornecedor: IKA
0477700 0477800 1295900 1296000 2343600
441-2913EA 365 EUR
441-2913 441-2914 441-2912 441-2911 441-2125
Acessórios para agitador suspenso, haste agitação com 3 pás
Agitadores magnéticos e suspensos Auxiliares de agitação
Em aço inoxidável, excepto o artigo 441-2125, que tem revestimento de PTFE. Empurram o material a misturar, da parte superior do recipiente para o fundo. Forças de corte mínimas.
  • Ideais para agitar líquidos com níveis de viscosidade médios a altos.