Print…
Acessórios para agitador suspenso, haste de agitação com 4 pás
Fornecedor: IKA
0739000 0741000 0741300
441-2904EA 786 EUR
441-2904 441-2901 441-2903
Acessórios para agitador suspenso, haste de agitação com 4 pás
Agitadores magnéticos e suspensos Auxiliares de agitação
Fabricado em aço inoxidável. Empurram o material a misturar, da parte superior do recipiente para o fundo. Forças de corte locais.
  • Para uma gama de velocidades média a elevada
  • Ideais para agitar líquidos com níveis de viscosidade baixos a médios.
  • Criação de um fluxo axial no recipiente