Print…
Pás agitadoras, de polipropileno
Fornecedor: KARTELL
428 430 431 432
442-4100EA 27.5 EUR
442-4100 441-9511 442-4120 442-2121
Pás agitadoras, de polipropileno
Agitadores magnéticos e suspensos Auxiliares de agitação
As pás são feitas de PP, e estão fixadas a uma vareta de aço revestida a PP.
  • Autoclaváveis
  • Boa resistência química