Print…
VWR®, Veios agitadores
Fornecedor: VWR Collection
441-0253EA 52 EUR
441-0253 441-0254 441-0255 441-0256 441-0257 441-0258 441-0259 441-0260 441-0261
VWR®, Veios agitadores
Agitadores magnéticos e suspensos Veios agitadores
De PTFE. Para usar com as pás agitadoras. Quimicamente inertes. A superfície lisa reduz a contaminação e facilita a limpeza. Impede ainda que os recipientes de agitação se risquem.
  • Excelente resistência a produtos químicos
  • Resistente a temperaturas entre −200 e +280 °C
Informações de encomenda: As pás agitadoras têm de ser pedidas à parte.