Print…
VWR®, Stirrer Blades with Plain Ends
Fornecedor: VWR Collection
441-0248EA 5.8 EUR
441-0248 441-0249 441-0250 441-0251 441-0252
VWR®, Stirrer Blades with Plain Ends
Agitadores magnéticos e suspensos Pás agitadoras
PTFE. Encaixam num veio agitador de PTFE; com um orifício com 6,5 mm de diâmetro e com 3,2 mm de espessura. Inertes e resistentes a riscos. A superfície lisa previne a contaminação e facilita a limpeza.
  • Excelente resistência a produtos químicos
  • Resistente a temperaturas entre −200 e +280 °C