Print…
Sistema de mistura, VISCO JET®
Fornecedor: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
509-16121-00 509-16120-00 509-16081-00 509-16080-00 509-16060-00
441-0016EA 110 EUR
441-0016 441-0015 441-0014 441-0013 441-0012
Sistema de mistura, VISCO JET®
Agitadores magnéticos e suspensos Auxiliares de agitação
O sistema VISCO JET® homogeniza líquidos com níveis de viscosidade altos ou baixos em recipientes, criando condições de fluxo dinâmico por meio do chamado princípio do cone. São criados fluxos turbulentos na ponta do cone por meio de aceleração, deslocamento e retardação. Estes fluxos percorrem o meio agitado e provocam um movimento de mistura dinâmica totalmente novo.
  • Um único sistema para praticamente todas as aplicações de mistura
  • Sem admissão de ar, formação de espuma ou aquecimento
  • Mistura delicada e cuidadosa
  • Breves períodos de mistura
  • Menor consumo de energia, graças a velocidade de mistura reduzida
Fornecimento: Supplied with shaft.