Print…
Agitador suspenso mecânico, RW 20 digital
Fornecedor: IKA
9011600 3593000 3593002 3593003
441-2417EA 0 EUR
441-2417 441-2907 441-2908 441-2909
Agitador suspenso mecânico, RW 20 digital
Agitadores magnéticos e suspensos Agitadores suspensos
Design ergonómico, robusto e ultrafino, com display digital.
  • Com transmissão constante
  • Duas gamas de velocidades para utilização universal desde 60 a 2000 min-1
  • Veios agitadores ajustáveis em altura (apenas na fase estacionária)
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 20
Fornecimento: Os acessórios têm de ser pedidos à parte.