Print…
Agitadores magnéticos, Variomag Maxi Direct
Fornecedor: THERMO H + P LABORTECHNIK
50094713 50119115
442-3132EA 857 EUR
442-3132 HPLT50119115
Agitadores magnéticos, Variomag Maxi Direct
Agitadores magnéticos e suspensos Agitadores magnéticos
Agitador magnético com definições de potência pré-seleccionáveis, as quais optimizam a eficiência da agitação para diversos volumes de líquidos e minimizam a saída de calor.
  • Design compacto e durável
  • Resistente ao desgaste e isento de manutenção (pois as unidades não têm peças móveis, tais como motores, cintos ou rolamentos mecânicos)
  • Arranque automático seguro, de tensão de funcionamento baixa, para uma aceleração segura do agitador
  • A função de memória guarda as configurações usadas mais recentemente, mesmo se o dispositivo for desligado por um longo período de tempo
  • Adequado para meios altamente viscosos
Cimarec™ i Telemodul controller provides stirring power for small to medium volumes of low-viscosity fluids.
Controller are recommended for single point stirring up to 250 ml. Temperature range: 0 to 40 °C at 80% RH.
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 40050: IP 64