Print…
Agitadores magnéticos, multiposições, com comando remoto
Fornecedor: THERMO H + P LABORTECHNIK
50088111 50088091 50088077 50088078 50088070 50088030 50088034 50088036 50088025 50088009 50088011 50088027 50088031 50088074
442-3323EA 2960 EUR
442-3323 442-3371 442-3372 442-3373 442-3324 442-3381 442-3382 442-3383 442-3222 442-3392 442-3393 442-3111 442-3112 442-3113
Agitadores magnéticos, multiposições, com comando remoto
Agitadores magnéticos e suspensos Agitadores magnéticos multiposições
Agitadores magnéticos compactos com accionamento VARIOMAG, selados hermeticamente numa resistente caixa de aço inoxidável (excepto miniunidades de plástico), pelo que são ideais para usar directamente em banhos-maria. Graças às suas dimensões, os miniagitadores são ideais para integração em instrumentos de análise, porta-cuvetes ou fotómetros, contudo estas unidades de plástico não foram concebidas para a utilização directa em banhos. As unidades dispõem de até 60 posições de agitação. O TELEMODUL 20 C tem quatro configurações disponíveis para a potência, 25%; 50%; 75% e 100%, e pode armazenar 3 programas. O TELEMODUL 40 C, por sua vez, tem dez, entre 10% e 100%, e uma interface RS232.
  • Comando remoto por meio de uma unidade de controlo individual
  • Podem ser usados a temperaturas entre -10 e +56 °C (100% de humidade relativa), numa incubadora ou numa sala refrigerada* com a unidade de controlo TELEMODUL 40 C
  • Os agitadores imersíveis (excepto os miniagitadores) são ideais para serem usados directamente em banhos-maria até +50 °C (microunidades até +95 °C)
  • Inclui uma unidade de controlo TELEMODUL, seja a unidade de 7 W (standard), sejam as unidades TELEMODUL 20 C ou TELEMODUL 40 C, de 20 ou 40 W respectivamente
  • O controlo simultâneo de unidades múltiplas com velocidade sincronizada e condições de funcionamento idênticas pode ser concretizado mediante um distribuidor de bancada opcional
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 68
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 68
Fornecimento: fornecidos com unidades de controlo, tal como mencionado anteriormente.
Atenção: * A unidade Micro 20 pode ser usada a temperaturas entre os -10 e os +120 °C (em ar seco)