Print…
VWR® VS-CV, Agitadores magnéticos
Fornecedor: VWR Collection
442-0550EA 561 EUR
442-0550 442-0551 442-0556 442-0557 442-0562 442-0563
VWR® VS-CV, Agitadores magnéticos
Agitadores magnéticos e suspensos Agitadores magnéticos
Compact stirrers with a chemically resistant ceramic top. The elevated control panel minimises contact with spills. Complete with fitting for retort rod.
  • Motor potente
  • A elevada força magnética evita a projecção da barra agitadora
  • O controlo por microprocessador envia feedback ao motor para manter a velocidade constante
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 21.