Print…
VWR® VHP-C, Placas de aquecimento
Fornecedor: VWR Collection
453-0050EA 559 EUR
453-0050 453-0051 453-0053 453-0054 453-0056 453-0057
VWR® VHP-C, Placas de aquecimento
Aquecimentos Placas de aquecimento
Placas de aquecimento compactas, com placa cerâmica resistente a produtos químicos. O painel de controlo elevado minimiza o contacto com derrames e facilita a leitura e o ajuste de temperatura. As unidades dispõem de indicador digital de erros e indicador luminoso que alerta o utilizador quando a placa está quente.
  • Os modelos VHP-C7 podem ser usados com o termómetro de contacto VT-5 (442-0573), que permite controlar a temperatura com exactidão
  • De segurança fixo desliga o aquecimento quando a temperatura sobe acima dos 550 °C
  • Controlo por microprocessador que regula a potência da placa de aquecimento para manter a temperatura definida constante
  • Display digital, assegura definições de temperatura reprodutíveis e precisas
Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 21