Print…
Termómetros de contacto electrónicos, ETS-D5/ ETS-D6
Fornecedor: IKA
3378000 3378100
620-8108EA 477 EUR
620-8108 620-8109
Termómetros de contacto electrónicos, ETS-D5/ ETS-D6
Termómetros Termómetros Digitais
Asseguram um controlo perfeito da temperatura sem ultrapassar a temperatura ajustada, mesmo em caso de aquecimento rápido. Com controlo PID optimizado e função RESET. Adequados para uso com todos os agitadores magnéticos com ligação para termómetro de contacto, de acordo com a norma DIN 12878, classe 2 (p. ex., IKA®, Heidolph com adaptador AD-C1).
  • 3 modos de funcionamento garantem uma adequação óptima ao método de trabalho
  • Modo de funcionamento A: adequado para trabalhar com parâmetros variáveis (entre −50 e +450 °C). Temperatura de segurança regulável
  • Modo de funcionamento B: adequado para funcionamento em série com condições uniformes
  • Modo de funcionamento C: adequado para funcionar sem vigilância
  • Todos os valores são obtidos da memória. Garante a protecção contra ajustes inadvertidos ou incorrectos
ETS-D6 has an integrated pH measuring instrument, it is ideal for use with all magnetic stirrers with contact thermometer bushing according to DIN 12878, class 2 (e.g. IKA, Heidolph, and Corning with adapter AD-C1). It ensures perfect temperature control without overshooting the set temperature, even when heating is quick.
Operating temperature and humidity:
0...60 °C
≤80% RH
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 54.
Fornecimento: Supplied with stainless steel sensor. ETS-D6 is supplied without pH electrode. A wide range of accessories are available; please order these separately.
Atenção: * mais tolerância do sensor PT 1000, de acordo com a norma DIN IEC 751 classe A