Print…
Accessories for Spectroquant® NOVA
Fornecedor: Merck
1.09769.0001 1.14964.0001 1.09749.0001
1.09769.0001EA 737 EUR
1.09769.0001 1.14964.0001 1.09749.0001
Accessories for Spectroquant® NOVA
Espectrofotómetros e fotômetros Espectrofotómetros UV/Vis
É possível ligar uma calculadora ou uma impressora standard para documentar os dados analíticos.
  • The Multi-Agate II software can control data acquisition or simply record recorded analysis data
  • The data records are archived here as raw data or imported into further programs such as Excel
Fotómetros compatíveis: SQ 118, SQ 200, SQ 300, Spectroquant® NOVA 30, Spectroquant® NOVA 60, Spectroquant® NOVA 400.