Print…
Espetrofotómetro de fluorescência com controlo por PC, F-2710
Fornecedor: Avantor
634-0762EA 17320 EUR
634-0762
Espetrofotómetro de fluorescência com controlo por PC, F-2710
Spectroscopic Instruments Espectrofotómetros de fluorescência
O F-2710 fornece elevados padrões de desempenho, operabilidade e, em particular, elevada sensibilidade.
  • Relação sinal/ruído (S/N) de alta sensibilidade
  • Medição para análise da relação entre os comprimentos de onda de excitação e emissão
  • Correção do ponto zero precisa para a medição fiável de fluorescência fraca
Aplicações que vão desde os laboratórios de ensino até à investigação biotecnológica e de materiais.
Informações de encomenda: É necessário um PC mas não está incluído. Solicite a um especialista da Avantor as especificações necessárias para o PC.