Print…
Combinação de centrífuga/agitadores vortex, PCV-2400 / PCV-6000
Fornecedor: GRANT INSTRUMENTS
PCV-2400 PCV-6000
444-0336EA 489 EUR
444-0336 GRANPCV-6000
Combinação de centrífuga/agitadores vortex, PCV-2400 / PCV-6000
Centrífugas Microcentrífugas
Os modelos Combi-spin™ (PCV-2400) e Multi-spin™ (PCV-6000) representam uma solução simples e eficaz para a rotação, mistura e rotação sequenciada em microtubos de 0,5, 1,5, 2,0 ml e tiras de 0,2 ml. Podem ainda ser usados para aplicações de mistura independentes em centrífugas e vórtices. Os modelos Combi-spin e Multi-spin são bons auxiliares no processo de preparação de amostras, para diversos procedimentos, incluindo PCR, electroforese em gel e restrições enzimáticas.
O modelo Combi-spin™ permite misturar um tubo individual e, em simultâneo, efectuar a rotação de múltiplos tubos.
- Combinação de centrífuga/agitador vortex de velocidade fixa
- Operação contínua função 'short spin'
O modelo Multi-spin™ permite fases consecutivas de rotação e mistura de múltiplos tubos.
- Velocidade de mistura de vortex regulável, com três níveis: suave, forte, mistura temporizada (1 a 20 s)
- As fases consecutivas de rotação e mistura podem ser seguidas, e a sequência pode ser repetida até 999 vezes
- Pode ser usado a temperaturas entre 4 e 40 °C
Informações de encomenda: fornecidos com dois rotores intercambiáveis para 12 microtubos de 1,5/2,0 ml, e 12 de 0,5 ml mais 12 microtubos de 0,2 ml. Estão disponíveis outros rotores com configurações diferentes, que têm de ser pedidos à parte.