Print…
Acessórios para misturadoras Vortex Vortex-Genie®
Fornecedor: SCIENTIFIC INDUSTRIES ELMIS
504-0233-00 146-3011-00 0K-0500-901 580-2013-00 146-6005-00 SI-0570 SI-0511 503-0280-00 503-0279-00 503-0277-00 503-0278-00 568-0001-00 504-0039-00 503-0283-00 504-0234-00 504-0235-00 503-0282-00 SI-0510 0K-0500-902 0K-0513-900 SI-0513 SI-V512 SI-H524 SI-H506 SI-H512 SI-V525 SI-0564 SI-0565 SI-V506 SI-V524 SI-V203 SI-V209 0K-0236-408 SI-V206 504-0232-00 SI-HP524
444-5904EA 187 EUR
444-5904 444-5901 444-5902 444-5903 444-5905 444-9161 444-9162 444-5911 444-5912 444-5913 444-5914 444-5915 444-5916 444-5917 444-5921 444-5919 444-0060 444-0061 444-0443 SCII0K-0513-900 SCIISI-0513 444-1050 444-1045 444-1043 444-1044 444-1052 444-0724 444-0775 444-1049 444-1051 444-1046 444-1048 SCII0K-0236-408 444-1047 SCII504-0232-00 SCIISI-HP524
Acessórios para misturadoras Vortex Vortex-Genie®
Agitadores Agitadores Vortex
*Conjunto para amostras multiplas consistindo em uma plataforma de 152 mm, um suporte de espuma para 60 microtubos e um suporte de espuma para uma microplaca standard
**Conjunto para amostras volumosas, é ideal para mistura de copos, balões e tubos de grandes dimensões. O conjunto consiste numa plataforma, 2 bandas elásticas , um suporte de espuma, um suporte de espuma para 4×29 tubos de 37 mm, umsuporte de espuma para 8×14 tubos de 29 mm e um suporte de espuma para 12×9 tubos de 16 mm.
***Adaptador para tubo/ampola pequena, que permite mistura vigorosa até 4 tubos ou ampolas de 15 a 17 mm de diâmetro
****Adaptador para tubo/ampola grande, que permite mistura vigorosa até 4 tubos ou ampolas de 10 a 17 mm de diâmetro.