Print…
VWR®, Acessórios para agitadores analógicos, digitais e de vortex por impulsos
Fornecedor: VWR Collection
444-7047EA 374 EUR
444-7047 444-7048 444-7049 444-7050 444-7051 444-7052 444-7053 444-7058 444-7059 444-7060 444-0208 444-0209 444-0210 444-0211 444-0212 444-0213 444-0214 444-0215 444-0216 444-0217 444-0218 444-0219
VWR®, Acessórios para agitadores analógicos, digitais e de vortex por impulsos
Agitadores Agitadores Vortex
Kit de suporte para tubos (444-7047) composto por:
  • Elemento de fixação
  • Suporte para tubos para 10 tubos com Ø 9 mm, 8 tubos com Ø 13 mm
  • Suporte para tubos para 8 tubos com Ø 14 mm, 8 tubos com Ø 19 mm
  • Suporte para tubos para 8 tubos com Ø 25/29 mm, 5 tubos com Ø 20 mm
  • 2 clips para recipientes (por exemplo, Erlenmeyers)
  • Suporte em espuma, sem orifícios
Suporte de fixação e suporte de espuma para microplacas (444-0210):
Conjunto de 2 suportes de espuma para microplacas (444-0219) e 1 suporte de fixação (444-7048)
suporte de fixação e suportes de espuma para microtubos (444-0209):
Conjunto de 2 suporte de espuma para microtubos (444-0218) e 1 suporte de fixação (444-7048)
Suporte para tubos individual (444-0217):
Adequado para todos os agitadores vortex e têm capacidade para tubos com 64 a 114 mm de comprimento e um diâmetro mínimo de 19 mm. Mistura no modo mãos-livres. Montagem simples, sem o auxílio de ferramentas. Com capacidade para tubos de centrífuga de 15 ou 50 ml.
Adaptadores de tubos-ampolas (444-0212 e 444-0213)
Dispositivos de aperto para um máximo de 4 frascos ou tubos. Disponíveis em 2 tamanhos:
Para frascos/tubos de 15 - 17 mm Ø
Para frascos/tubos de 10 - 17 mm Ø
Atenção: * Utilizável apenas com o suporte de fixação 444-7048
** Utilizável apenas com o suporte para tubos 444-0217