Print…
Agitadores Vortex, MS 3
Fornecedor: IKA
3319000 3617000
444-2541EA 1004 EUR
444-2541 444-2544
Agitadores Vortex, MS 3
Agitadores Agitadores Vortex
Pequeno agitador compacto e universal, indicado para tarefas de agitação utilizando todos os recipientes pequenos e microplacas. Estes agitadores caracterizam-se por dois modos operativos.
  • Funcionamento contínuo ou táctil com acessório standard; além disso, o modelo MS 3 digital dispõe ainda de modo temporizado
  • Detecção de acessórios
  • O MS 3 digital dispõe de um temporizador com função de contagem decrescente entre 1 s e 999 min
Modo A (modo seguro, com detecção de acessórios): a velocidade máxima de 3000 min⁻¹ só é atingida com o acessório standard, no modo táctil. Se forem usados outros acessórios, a velocidade é limitada a 1300 min⁻¹.
Modo B (sem detecção de acessórios): possibilidade de operação à velocidade de 3000 min⁻¹ com todos os acessórios. Os agitadores são estáveis em todas as gamas de velocidade, em zinco.
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 21.
Fornecimento: o MS 3 basic é fornecido com um acessório standard para tubos de ensaio ou recipientes pequenos até 50 mm, uma placa universal para vários adaptadores em espuma e um adaptador manual para uso com a placa universal. O MS 3 digital é fornecido com os acessórios supramencionados e, além disso, inclui uma microplaca e um adaptador para tubos de ensaio com 6 orifícios de 12 mm de diâmetro.