Print…
Agitadores Vortex, Vortex-Genie®
Fornecedor: SCIENTIFIC INDUSTRIES ELMIS
SI-0256 SI-0156 SI-T256 SI-0276 SI-0176 SI-T276 SI-0266 SI-0166 SI-T266
444-5900EA 581 EUR
444-5900 444-9173 444-9174 444-9182 444-9183 444-9184 444-0486 444-0485 444-0487
Agitadores Vortex, Vortex-Genie®
Agitadores Agitadores Vortex
Misturadores de vórtice robustos e confiáveis com carcaça de metal sólido e pés de borracha que os impedem de 'andar'. Vortex-Genie® 1 apresenta operação de toque e velocidade fixa, é ideal para vórtex agressivo de amostras difíceis.
  • Ampla gama de acessórios disponível
  • Função de temporizador do Vortex Genie® 2T: funcionamento por toque 1 to 60 s, mãos-livres 1 to 60 min ou contínuo
  • Podem ser usados em salas refrigeradas ou em incubadoras
O Vortex-Genie® 2 apresenta uma velocidade variável para uma mistura precisa (de delicada a vigorosa) e oferece um controlo por toque ou de mãos-livres. A acção de mistura previne derrames, mesmo se os tubos estiverem destapados.
O Vortex-Genie® 2T dispõe das mesmas propriedades que o Vortex-Genie® 2 e, além disso, inclui uma função de temporizador integrada. Pode também ser usado no modo contínuo não temporizado.
Fornecimento: Vortex-Genie® 1 is supplied with quick change standard pop-off cup for single test tubes. Optional 76 mm platform suitable for beakers, flasks and multiple tests tubes is available. Vortex-Genie® 2 and 2T are supplied with standard pop-off cup for single test tubes and 76 mm platform suitable for beakers, flasks and multiple tests tubes.
Atenção: Consoante a velocidade
Conjunto para amostras multiplas, constituído por: uma plataforma de 152 mm, um suporte de espuma para 60 microtubos e um suporte de espuma para uma microplaca standard
Conjunto para amostras volumosas, é ideal para mistura de copos, balões e tubos de grandes dimensões. O conjunto consiste numa plataforma, 2 bandas elásticas , um suporte de espuma, um suporte de espuma para 4×29 tubos de 37 mm, umsuporte de espuma para 8×14 tubos de 29 mm e um suporte de espuma para 12×9 tubos de 16 mm
Adaptador para tubo/ampola pequena, que permite mistura vigorosa até 4 tubos ou ampolas de 15 to 17 mm de diâmetro
Adaptador para tubo/ampola grande, que permite mistura vigorosa até 4 tubos ou ampolas de 10 to 17 mm de diâmetro