Print…
Agitador analítico de peneiros, AS 200/AS 300
Fornecedor: Retsch GmbH
30.030.0001 30.033.0001 30.031.0001 30.032.0001
RETS30.030.0001EA 2610 EUR
RETS30.030.0001 RETS30.033.0001 RETS30.031.0001 RETS30.032.0001
Agitador analítico de peneiros, AS 200/AS 300
Agitadores Agitadores de peneiros
Os agitadores analíticos de peneiros Retsch são usados em investigação e desenvolvimento, controlo da qualidade de matérias-primas, produtos intermédios e acabados, bem como na monitorização da produção.
  • Peneiramento com efeito 3D
  • Para peneiramento por via seca e por via húmida
  • Tempos de peneiramento curtos
  • Silencioso, isento de manutenção
AS 200 basic: modelo básico de preço vantajoso.
AS 200 digit cA: modelo Comfort, com teclado táctil, display digital, peneiramento por intervalos.
AS 200 control; idêntico ao modelo AS 200 digit, mas com controlo por microprocessador, com intervalos livremente selecionáveis e regulação digital da amplitude de vibração. Pode ser calibrado e, pela primeira vez, permite resultados de peneiramento 100% reprodutíveis em todo o mundo, mesmo se forem usados instrumentos diferentes. O AS 200 control tem uma interface integrada para o sistema de avaliação opcional EasySieve®. Ao mesmo tempo, também oferece todos os requisitos para a monitorização dos materiais de teste de acordo com a norma ISO 9000 ff.
AS 300 control: idêntico ao modelo AS 200 control; igualmente adequado para peneiros até 315 mm Ø e para cargas maiores.
Informações de encomenda: Os peneiros, o prato de recolha e o dispositivo de aperto têm de ser encomendados em separado.