Print…
Agitadores de microplacas, gama Titramax
Fornecedor: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
544-11200-00 544-11300-00 544-12200-00 544-12209-00 544-11300-06 544-11200-13 544-12200-06 544-12209-06 544-11200-02 544-11300-02 544-12200-02 544-12209-02
444-1210EA 1160 EUR
444-1210 444-1390 444-1391 444-0078 444-0195 444-0194 444-0196 444-0190 444-1483 444-1484 444-1485 444-1486
Agitadores de microplacas, gama Titramax
Agitadores Agitadores de microplacas
Para mistura vigorosa de microplacas. A órbita vibratória de 1,5 mm garante a ausência de derrames, mesmo com recipientes cheios e a órbita de 3 mm permite obter os melhores resultados de mistura, mesmo com quantidades muito reduzidas. Os agitadores foram concebidos para operação contínua e dispõem de uma protecção contra sobreaquecimento e de uma plataforma isolada, que praticamente não aquece.
  • Sistema modular: o modelo Titramax 1000 pode ser combinado com o Incubator 1000 e uma tampa plana
  • A função de temporizador com sinal audível permite temporizar processos até 120 minutos
  • Controlo electrónico da velocidade
  • Ideais para uso sob condições controladas, podem ser usados entre 0 e 50 °C, numa incubadora ou sala fria
IP Protection Class according to DIN EN 60529: IP 30 (and Titramax 1000: IP 40)
Certificações: Classe de protecção IP em conformidade com a norma DIN EN 60529: IP 30
Fornecimento: Titramax 1000 conjunto completo inclui: Agitador de plataforma vibratória Titramax 1000, módulo de aquecimento, incubator 1000 e tampa plana de incubadora.