Print…
Câmaras de incubação, TH 15 e TH 30
Fornecedor: Edmund Bühler GmbH
6161000 6162000
444-9391EA 3610 EUR
444-9391 444-9392
Câmaras de incubação, TH 15 e TH 30
Agitadores Incubadoras com agitação
As Câmaras de incubação têm janelas em 3 lados, e a porta da frente abre para cima, podendo ser combinadas com agitadores Edmund Buhler, para maximizar o espaço da bancada, ou usadas como unidades independentes. O modelo TH 15 pode ser combinado com agitadores KS 15 ou TiMix 5 e acomoda balões Erlenmeyer de 1 litro; o modelo TH 30 pode ser usado com agitadores SM 30 e aceita balões Erlenmeyer de 2 litros.
  • Regulação e visualização digital da temperatura
  • O modelo TH 30 dispõe de iluminação standard e UV (15 W)
  • As unidades incluem uma tomada de alimentação, para permitir a utilização com agitadores mais pequenos, quando usadas como incubadoras autónomas
  • A agitação pára automaticamente quando se abre a porta, para uma maior segurança do utilizador
EN 61010/VDE 800 parte 1
Air circulation: 240 m³/h
Informações de encomenda: unidades fornecidas sem acessórios. Gama de temperaturas de 5 °C acima da temperatura ambiente até 60 °C, para ambas as unidades, como opção instalada de fábrica. Peça informações mais detalhadas.