Print…
Termo-agitadores para microplacas, PHMP
Fornecedor: GRANT INSTRUMENTS
PHMP-4 PHMP PHMP-100
444-0929EA 2290 EUR
444-0929 444-0930 444-0982
Termo-agitadores para microplacas, PHMP
Agitadores Incubadoras com agitação
Termo-agitadores para microplacas compactos, de aquecimento duplo, para duas ou quatro microplacas standard de 4 ou 384 poços, para incubação até 60 ou 100 °C. O aquecimento duplo, tanto na plataforma como na tampa, garante um microambiente controlado, e uma excelente uniformidade e reprodutibilidade. A tampa aquecida reduz igualmente a evaporação. O motor potente, mas silencioso, produz uma rotação regulada e reprodutível, em toda a gama de velocidades, permitindo uma amplitude uniforme na plataforma de agitação e, por conseguinte, favorecendo a uniformidade.
  • As fases de mistura e de incubação são combinadas, e os tempos de processamento da reacção são reduzidos
  • Temporizador integrado, de 1 minuto a 96 horas, com alarme sonoro e reset automático
  • Podem ser usados a temperaturas entre 4 e 40 °C (80% de humidade relativa, sem condensação), numa incubadora ou numa sala refrigerada
Complies with IEC61010 parts 1 and 2
Certificações: Em conformidade com a norma IEC61010 partes 1 e 2
Atenção: *RT = Ambiente