Print…
Agitadores de microplacas, TiMix 5 e TiMix 5 control
Fornecedor: Edmund Bühler GmbH
6167000 6166000
444-9142EA 3640 EUR
444-9142 444-9143
Agitadores de microplacas, TiMix 5 e TiMix 5 control
Agitadores Agitadores de microplacas
Agitadores de microplacas de alta capacidade, com agitação orbital de alta velocidade. O modelo TiMix 5 é uma versão analógica, e o modelo TiMix 5 tem um display digital e controlo programável, podendo também ser integrado em sistema de robótica analítica.
  • Com capacidade para oito microplacas ou até 48 com o tabuleiro opcional
  • Temporizador ou modo contínuo (TiMix 5), modo programável ou contínuo (TiMix 5 control)
  • Controlo electrónico da velocidade
  • Podem ser usados com a tampa de incubadora TH 15 (444-9391), de 5 °C acima da temperatura ambiente até 50 °C, com uma exactidão de ±1% do valor definido
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 21
Informações de encomenda: fornecidos sem acessórios nem tabuleiros.
Atenção: * Factory fitted options can not be retrofitted.
** Accessory tube racks and flask clamps must be ordered separately. Please contact Avantor for details.